Learn More
2-Brom-6-(hydroxymethyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
33674-96-3
C6H6BrNO
188.02
MFCD04039884
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
3517811
(6-Brompyridin-2-yl)methanol
OCC1=CC=CC(Br)=N1
33674-96-3
C6H6BrNO
188.02
MFCD04039884
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
3517811
(6-Brompyridin-2-yl)methanol
OCC1=CC=CC(Br)=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 39°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.