Learn More
2-Brom-6-fluortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341937
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341937 10 g 10 Gramm
11331937 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07511.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1422-54-4 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1422-54-4
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD00051438
InChI-Schlüssel DJGXPFQIMLEVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorotoluene, 2-fluoro-6-bromotoluene, 1-bromo-3-fluoro-2-methyl-benzene, 6-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-6-bromo toluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-2-methyl, pubchem3236, acmc-1bwk3, 2-bromo-6-fluoro-toluene
PubChem CID 2736335
IUPAC-Name 1-Brom-3-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-fluorotoluene
Dichte 1.53
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 10 g
Beilstein 2433658
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) 98%