Learn More
2-Brom-6-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444007 5 g 5 Gramm
15434007 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30924.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144100-07-2 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144100-07-2
Summenformel C5H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 175.988
MDL-Nummer MFCD03095258
InChI-Schlüssel ZIDIKYIZXMYHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-6-bromopyridine, 2-bromo-6-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro, abbypharma ap-17-5098, acmc-1cab6, 2-bromo-6-fluoro pyridine, ksc485m5f, platinum 1+ , 2-bromo-5-fluoropyridine-n 9-hydroxy-6-methylpyrido 2,3-a pyrrolo 3,4-c carbazole-5,7 1h,6h-dionato-n1,n12 6-methyl-3-pyridinol-n1-, sp-4-2-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 639438
IUPAC-Name 2-Brom-6-Fluorpyridin
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-fluoropyridine
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 175.99
Reinheit (%) 97%