Learn More
2-Brom-6-fluoranilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-fluoroaniline |
| CAS | 65896-11-9 |
| Summenformel | C6H5BrFN |
| Menge | 2 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-fluorobenzenamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC-Name | 2-Brom-6-fluoranilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.01 |
| Formelmasse | 188.9589 |