Learn More
2-Brom-6-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053624
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1129540-65-3
C11H11BrN2O
267.13
MFCD11037772
HKIGGSMIIBGCKZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-morpholinobenzonitrile, 2-bromo-6-morpholin-4-yl benzonitrile
59588248
BrC1=CC=CC(N2CCOCC2)=C1C#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1129540-65-3
C11H11BrN2O
267.13
MFCD11037772
HKIGGSMIIBGCKZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-morpholinobenzonitrile, 2-bromo-6-morpholin-4-yl benzonitrile
59588248
BrC1=CC=CC(N2CCOCC2)=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-(4-morpholinyl)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 2-Brom-6-Morpholin-4-ylbenzonitril
Formelmasse 267.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest