Learn More
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30341475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6882401G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 50488-42-1
Summenformel C6H3BrF3N
Menge 1 g
Synonym 5-(Trifluoromethyl)-2-bromopyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMILES OC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@]4(C)[C@@H](NC(=O)C=C4)CC3
IUPAC-Name 2-Bromo-5-(Trifluormethyl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 225.99