Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 225.99 |
| Reinheit (%) | 95% |