Learn More
2-Brom-5-(Trifluormethoxy)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431330 25 g 25 Gramm
11421330 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431330 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26389.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 205371-26-2 | C7H4BrF3O2 | 257.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205371-26-2
Summenformel C7H4BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.01
MDL-Nummer MFCD06660162
InChI-Schlüssel RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-hydroxy-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 1-bromo-2-hydroxy-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem15610, acmc-209fbt, rhrrkorkkivagj-uhfffaoysa, phenol,2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-5-trifluoromethyloxy phenol
PubChem CID 17750742
IUPAC-Name 2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Brechungsindex 1.4815
Menge 25 g
Formelmasse 257.01
Reinheit (%) 97%