Learn More
2-Brom-5-picolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 3510-66-5 |
| Summenformel | C6 H6 Br N |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-5-Methylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.02 |
| Formelmasse | 170.9684 |