Learn More
2-Brom-5-nitrothiazol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10529820 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10529820 5 g Glasflasche 5 Gramm
10345930 1 g Glasflasche 1 Gramm
10289483 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10529820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107180050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-48-8
Summenformel C3HBrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 209.02
MDL-Nummer MFCD00005317
InChI-Schlüssel ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitro-1,3-Thiazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrothiazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 209.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitrothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.