Learn More
2-Brom-5-nitrothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437716 5 g 5 Gramm
11427716 1 g 1 Gramm
11447716 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14701.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3034-48-8 | C3HBrN2O2S | 209.02 g/mol
2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-5-nitrothiazol wird als Baustein verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-48-8
Summenformel C3HBrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 209.02
MDL-Nummer MFCD00005317
InChI-Schlüssel ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitro-1,3-Thiazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrothiazole
Schmelzpunkt 85°C to 90°C
Menge 5 g
Beilstein 4856
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 209.03
Reinheit (%) 98%