Learn More
2-Brom-5-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30342807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342807 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342807 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688118500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Summenformel C7H6BrNO3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-brom-2-methoxy-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 232.03
Formelmasse 230.9531