Learn More
2-Brom-5-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477006 2 g 2 Gramm
11487006 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25331.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77337-82-7
Summenformel C7H6BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.033
MDL-Nummer MFCD00041250
InChI-Schlüssel NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
PubChem CID 101293
IUPAC-Name 1-brom-2-methoxy-4-nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroanisole
Schmelzpunkt 102°C to 107°C
Menge 2 g
Beilstein 2520496
Formelmasse 232.03
Reinheit (%) 98%