Learn More
2-Brom-5-Nitroanilin, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 334860250
Additional Details : CAS : 10403-47-1 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
10403-47-1 | |
217.02 | |
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N | |
82607 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br |
C6H5BrN2O2 | |
MFCD00051578 | |
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai | |
2-Brom-5-Nitroanilin |
Spezifikation
2-Bromo-5-nitroaniline | |
Glasflasche | |
138°C to 142°C | |
10403-47-1 | |
100.0 | |
C6H5BrN2O2 | |
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai | |
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-5-Nitroanilin | |
82607 | |
Feine kristalline Nadeln oder kristallines Pulver |
Authentic | |
Khaki bis gelb | |
25g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00051578 | |
Solubility in water: slightly soluble in water | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br | |
217.02 | |
217.02 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Bromo-5-nitroaniline
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.