Learn More
2-Brom-5-methylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440949 5 g 5 Gramm
15430949 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63951.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 41731-23-1 | C4H4BrNS | 178.047 g/mol
2-Bromo-5-methylthiazole is a brominated thiazole compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-5-methylthiazol ist eine bromierte Thiazol-Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41731-23-1
Summenformel C4H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 178.047
MDL-Nummer MFCD08460610
InChI-Schlüssel FJPZHYAYNAUKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylthiazole, 2-bromo-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl, pubchem20436, acmc-209jlg, 2-bromo-5-methyl thiazole, ksc493s9j
PubChem CID 21906106
IUPAC-Name 2-Brom-5-Methyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=CN=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methylthiazole
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 178.05
Reinheit (%) 98%