Learn More
2-Brom-5-Methylbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404127 1 g 1 Gramm
15414127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31523.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 261952-20-9 | Molecular Formula: C8H6BrF3 | Molecular Weight: 239.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261952-20-9
Summenformel C8H6BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 239.035
MDL-Nummer MFCD01631586
InChI-Schlüssel WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2779339
IUPAC-Name 1-Brom-4-methyl-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Menge 1 g
Formelmasse 239.04
Reinheit (%) 98%