missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-5-methoxytoluol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3777651
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
27060-75-9
C8H9BrO
201.06
MFCD00060687
BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
117915
1-Brom-4-Methoxy-2-Methylbenzol
CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
27060-75-9
C8H9BrO
201.06
MFCD00060687
BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
117915
1-Brom-4-Methoxy-2-Methylbenzol
CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methoxytoluene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5600 to 1.5620
Menge 5 g
Relative Dichte 0.91
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'