Learn More
2-Brom-5-methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410110 250 mg 250 Milligramm
11420110 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50608.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138642-47-4
Summenformel C8H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 212.046
MDL-Nummer MFCD01861260
InChI-Schlüssel ZQONVYONOASKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile,2-bromo-5-methoxy, 2-bromo-5-methoxybenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-cyanoanisole, acmc-20ag98, 2-bromo-5-methoxy benzonitrile, 2-bromo-5-methoxybenzonitrile, 2-bromanyl-5-methoxy-benzenecarbonitrile
PubChem CID 21784096
IUPAC-Name 2-Brom-5-Methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 98%