Learn More
2-Brom-5-Hydroxybenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492279 100 g 100 Gramm
15472279 5 g 5 Gramm
15482279 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64884.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2973-80-0 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde is a useful reactant used in the synthesis of PDE4 inhibitors, BCL-XL and cancel cell growth inhibitors. Also an reactant used in the preparation of many pharmaceutical agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd ist ein nützlicher Reaktant, der bei der Synthese von PDE-4 -Inhibitoren, BCL-XL-Inhibitoren und Inhibitoren für den Abbruch des Zellwachstums verwendet wird. Ist außerdem ein Reaktant, der bei der Herstellung vieler pharmazeutischer Wirkstoffe zum Einsatz kommt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2973-80-0
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
MDL-Nummer MFCD03033065
InChI-Schlüssel SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 387179
IUPAC-Name 2-Brom-5-Hydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2079921
Synonym 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest