Learn More
2-Brom-5-fluorphenol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-74523
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
147460-41-1
MFCD00040939
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
2724600
2-Brom-5-Fluorphenol
C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
147460-41-1
MFCD00040939
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
2724600
2-Brom-5-Fluorphenol
C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorophenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 44.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7170g/mL
Siedepunkt 89.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H4BrFO
Strukturformel BrC6H3(F)OH
Brechungsindex 1.5520 to 1.5540
Menge 1 g
Relative Dichte 1.717
Molekulargewicht (g/mol) 191
Formelmasse 191
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.