Learn More
2-Brom-5-fluorbenztrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476906 25 g 25 Gramm
11456906 1 g 1 Gramm
11466906 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24005.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40161-55-5
Summenformel C7H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 243.00
MDL-Nummer MFCD00040937
InChI-Schlüssel AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl-4-fluorobenzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-fluoro benzotrifluoride, pubchem1637, pubchem1643
PubChem CID 520983
IUPAC-Name 1-bromo-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Dichte 1.72
Siedepunkt 136°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
Beilstein 2643544
Formelmasse 243
Reinheit (%) 97%