Learn More
2-Brom-5-Fluorobenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481567
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481567 25 g 25 Gramm
11471567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24989.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 57381-39-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile is used in the synthesis of pyrimidine functional compounds acting as GABAAα2/α3 binding site agonists used in the treatment of anxiety disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-5-Fluorobenzonitril wird zur Synthese von funktionellen Pyrimidin-Verbindungen verwendet, die als GABAAα2/α3 Bindungsagonisten, die zur Behandlung von Angststörungen verwendet werden, fungieren.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57381-39-2
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD00142875
InChI-Schlüssel MDHNVHCZDCSTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-bromo-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-bromo-5-fluoro, 2-cyano-4-fluorobromobenzene, pubchem3218, bromofluorobenzonitrile2, acmc-1awgr, brc6h3 f cn, ksc496i7h, 2-bromo-5-fluorobenzonitrile
PubChem CID 93654
IUPAC-Name 2-Brom-5-fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC=C(Br)C(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 8678330
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) ≥98%