Learn More
2-Brom-5-Fluoranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491200 25 g 25 Gramm
11446440 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491200 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26325.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 450-88-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 450-88-4
Summenformel C7H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
MDL-Nummer MFCD04973752
InChI-Schlüssel KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoroanisole, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-4-fluorobromobenzene, buttpark 87\07-62, pubchem4091, acmc-1ct2m, ksc494a1p, bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PubChem CID 7018043
IUPAC-Name 1-bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluoroanisole
Dichte 1.599
Siedepunkt 143°C to 145°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 25 g
Formelmasse 205.03
Reinheit (%) 97%