Learn More
2-Brom-5-Chlorthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492668 5 g 5 Gramm
11402678 25 g 25 Gramm
11412678 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16682.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2873-18-9 | C4H2BrClS | 197.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2873-18-9
Summenformel C4H2BrClS
Molekulargewicht (g/mol) 197.47
MDL-Nummer MFCD00014523
InChI-Schlüssel ZFAJPWYXLYGUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromothiophene, 5-bromo-2-chlorothiophene, 2-chloro-5-bromo thiophene, thiophene, 2-bromo-5-chloro, 2-brom-5-chlorthiophen, pubchem5279, acmc-1cs3j, 2-bromo-5-chloro-thiophene, 5-bromo-2-chloro-thiophene, ksc207m3t
PubChem CID 76133
IUPAC-Name 2-Brom-5-Chlorthiophen
SMILES ClC1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-chlorothiophene
Dichte 1.803
Siedepunkt 69°C to 70°C (18 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.596
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 109897
Formelmasse 197.48
Reinheit (%) 97%