Learn More
2-Brom-5-Chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481529 100 g 100 Gramm
15471529 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64367.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40473-01-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in the synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird. Es wird auch bei der Synthese neuartiger Halopyridinylboronsäuren und -ester verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40473-01-6
Summenformel C5H3BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 192.44
MDL-Nummer MFCD00234006
InChI-Schlüssel BZUUVQCSPHPUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-5-chloro-pyridine, 2-brom-5-chlorpyridin, pyridine, 2-bromo-5-chloro, pubchem1169, acmc-209jeb, 2-bromo-5-chloro pyridine, ksc238i0d, tpc-py102, 2-bromanyl-5-chloranyl-pyridine
PubChem CID 817098
IUPAC-Name 2-Brom-5-Chlorpyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-chloropyridine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C (literature)
Siedepunkt 128°C (16 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 109098
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest