Learn More
2-Brom-5-Chlor-3-Methylbenzo(b)thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469726 1 g -
11479726 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20250.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-60-8
Summenformel C9H6BrClS
Molekulargewicht (g/mol) 261.561
MDL-Nummer MFCD00126363
InChI-Schlüssel RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
IUPAC-Name 2-Brom-5-Chlor-3-Methyl-1-Benzothiophen
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 261.57
Reinheit (%) 97%