Learn More
2-Brom-4-(Trifluoromethyl)Phenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460428 5 g 5 Gramm
15450428 1 g 1 Gramm
15440656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53518.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 474024-36-7 | C9H5BrF3N | 264.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)Phenylacetonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 474024-36-7
Summenformel C9H5BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 264.05
MDL-Nummer MFCD03094308
InChI-Schlüssel RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778436
IUPAC-Name 2-[2-brom-4-(trifluormethyl)phenyl]acetonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(CC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dichte 1.626
Siedepunkt 265°C to 266°C
Brechungsindex 1.502
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile, pubchem4248, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,2-bromo-4-trifluoromethyl, benzeneacetonitrile, 2-bromo-4-trifluoromethyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 264.04
Reinheit (%) 98%