Learn More
2-Brom-4-(trifluormethyl)-Benzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15444257 1 g 1 Gramm
15454257 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31649.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-63-9
Summenformel C7H5BrF3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 304.081
MDL-Nummer MFCD03094287
InChI-Schlüssel IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
PubChem CID 2778398
IUPAC-Name 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Menge 1 g
Formelmasse 304.1
Reinheit (%) 97%