Learn More
2-Bromo-4'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15411159 1 g 1 Gramm
15428706 250 mg 250 Milligramm
15421159 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64105.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 103962-10-3 | C9H6BrF3O2 | 283.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103962-10-3
Summenformel C9H6BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 283.044
MDL-Nummer MFCD00052333
InChI-Schlüssel AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Schmelzpunkt 48°C to 55°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 7479010
Formelmasse 283.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest