Learn More
2-Brom-4-pyridincarboxaldehyd, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10094057
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 118289-17-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 55.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H4BrNO
MDL-Nummer MFCD04039311
Menge 1 g
Synonym 2-bromopyridine-4-carboxaldehyde, 2-bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromoisonicotinaldehyde, 2-bromo-4-formylpyridine, 2-bromo-4-pyridinecarbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromopyridine-4-formylaldehyde, pubchem5075, 2-bromisonicotinaldehyd, acmc-2099wk
InChI-Schlüssel RTWLIQFKXMWEJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C=C1C=O)Br
IUPAC-Name 2-Bromopyridin-4-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 186.01
PubChem CID 2762991
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.