Learn More
2-Brom-4-picolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-picoline |
| CAS | 4926-28-7 |
| Summenformel | C6H6BrN |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-bromopyridine, 2-Bromo-4-methylpyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-4-Methylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.02 |
| Formelmasse | 170.9684 |