Learn More
2-Brom-4-nitrotoluol, TRC
Artikelnummer. 30331344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331344 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6980831G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-nitrotoluene
CAS 7745-93-9
Summenformel C7H6BrNO2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Benzol-1-Methyl-4-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
Formelmasse 214.9582