Learn More
2-Brom-4-nitropyridin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-nitropyridine N-oxide |
| Schmelzpunkt | 143°C to 146°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 145698 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium |
| Formelmasse | 219 |
| Reinheit (%) | 97% |