Learn More
2-Brom-4'-nitroacetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10677441 10 g Glasflasche 10 Gramm
10147943 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677441 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305480100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-81-0
Summenformel C8H6BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 244.04
MDL-Nummer MFCD00007356
InChI-Schlüssel MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
IUPAC-Name 2-Brom-1 -(4-Nitrophenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4′-nitroacetophenone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94°C to 100°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COCH2Br
Menge 10 g
Formelmasse 244.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver