Learn More
2-Brom-4-nitro-1-(trifluormethoxy)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346559 5 g 5 Gramm
11336559 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26173.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 200958-40-3 | C7H3BrF3NO3 | 286.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200958-40-3
Summenformel C7H3BrF3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 286.00
MDL-Nummer MFCD04973758
InChI-Schlüssel LVTAFGFYMLODQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24721641
IUPAC-Name 2-bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-4-nitro trifluoromethoxy benzene, benzene, 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, acmc-20ahjp, ksc496o8t, 2-bromo-4-nitro trifluomethoxy benzene, benzene,2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-4-nitro-1-trifluoromethyloxy benzene
Formelmasse 286
Reinheit (%) 98%