Learn More
2-Brom-4-methylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10716642 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10716642 10 g Glasflasche 10 Gramm
10266061 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10716642 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 350350100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4926-28-7
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD00082590
InChI-Schlüssel LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylpyridine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.5450g/mL
Siedepunkt 87°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5600 to 1.563
Menge 10 g
Relative Dichte 1.545
Formelmasse 172.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-4-methylpyridine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.