Learn More
2-Brom-4-methylpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400798 1 g 1 Gramm
11410798 5 g 5 Gramm
11420798 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25253.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4926-28-7
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD00082590
InChI-Schlüssel LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylpyridine
Dichte 1.545
Siedepunkt 87°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.563
Menge 1 g
Beilstein 107331
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 96%