Learn More
2-Brom-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30331565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331565 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68610510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylphenol
CAS 6627-55-0
Summenformel C7 H7 Br O
Menge 10 g
Synonym p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(Br)c1
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 187.03
Formelmasse 185.968