Learn More
2-Brom-4-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420297 25 g 25 Gramm
11410297 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21701.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Verbindung verwendet, die für den Iod-Aromastoff in Weinen verantwortlich ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6627-55-0
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD00002151
InChI-Schlüssel MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
PubChem CID 23109
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylphenol
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 1.547
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.578
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%