Learn More
2-Brom-4-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30339937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8082935G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylaniline
CAS 583-68-6
Summenformel C7 H8 Br N
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(Br)c1
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 186.049
Formelmasse 184.984