Learn More
2-Brom-4'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490718
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25217.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-41-0 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-41-0
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.074
MDL-Nummer MFCD00000203
InChI-Schlüssel KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Siedepunkt 105°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 607041
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 98%