Learn More
2-Brom-4'-methoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30342133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342133 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68472025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
CAS 2632-13-5
Summenformel C9H9BrO2
Menge 25 g
Synonym 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl bromide, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-[4-(methyloxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2'-bromoacetophenone, 4-Methoxyphenacyl Bromide, 4'-Methoxyphenacyl Bromide, Bromomethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, Bromomethyl p-Anisyl Ketone, Bromomethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 129010, p-Methoxyphenacyl Bromide, alpha-Bromo-4'-methoxyacetophenone, alpha-Bromo-p-methoxyacetophenone, ω-Bromo-4'-methoxyacetophenone, ω-Bromo-p-methoxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
Formelmasse 227.9786