Learn More
2-Brom-4-Isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447217 25 g 25 Gramm
11437217 5 g 5 Gramm
11457217 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14995.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51605-97-1 | C9H12BrN | 214.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-4-isopropylanilin ist an der Herstellung von 4-(5-aryl-1,2,3,6-tetrahydropyridino)pyrimidinderivaten und 4-substituierten-2-Anilinopyrimidinderivaten beteiligt, die als CRF-Antagonisten Anwendung finden.
Löslichkeit
Mischbar mit Dioxan und Ethoxyethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51605-97-1
Summenformel C9H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 214.11
MDL-Nummer MFCD00051585
InChI-Schlüssel WEMDUNBELVTSRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-isopropylaniline, 2-bromo-4-isopropyl-phenylamine, 4-amino-2-bromocumene, benzenamine, 2-bromo-4-1-methylethyl, zlchem 981, pubchem17446, acmc-1anzo, 2-bromo-4-isopropyl aniline, 2-bromo4-isopropyl-phenylamine, 2-bromo-4-2-propyl aniline
PubChem CID 521337
SMILES CC(C)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-isopropylaniline
Dichte 1.35
Siedepunkt 116°C to 118°C (3 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2638470
Löslichkeitsinformationen Miscible with dioxane and ethoxyethanol. Immiscible with water.
IUPAC-Name 2-Brom-4-(propan-2-yl)anilin
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) 97%