Learn More
2-Brom-4-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394556
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394556 5 g 5 Gramm
11384556 1 g 1 Gramm
11304566 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20115.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36282-26-5
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD00672924
InChI-Schlüssel MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-bromobenzonitrile, 2-bromo-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 2-cyano-5-fluorobromobenzene, benzonitrile, 2-bromo-4-fluoro, pubchem3217, acmc-1ajip, ksc490q6h, 2-bromo-4-fluoro benzonitrile, 2-bromo-4-fluorobenzonitrile
PubChem CID 118939
IUPAC-Name 2-bromo-4-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=C(C#N)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1940597
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 98%