Learn More
2-Brom-4-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047492
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11364236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19321.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1006-41-3 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Bromo-4-Fluorbenzoesäure wird bei der Synthese von 3-Fluor-8-(Methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-Fluor-8-(Methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on,2-(2-Carboxy-5 -Fluorphenyl)amino)-3-Methoxybenzoesäure und 2-Bromo-4-Fluorbenzamid.verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von boronhaltigen Antimykotika bei der Behandlung von Onychomykose verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-41-3
Summenformel C7H4BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.009
MDL-Nummer MFCD00055370
InChI-Schlüssel RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzoicacid, 4-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-fluoro, rarechem al bo 1996, buttpark 18\02-85, 2-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1314, 2-bromo-4-fluorobenzoic, 2-bromofluorobenzoic acid
PubChem CID 1268169
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Menge 1 g
Beilstein 2614292
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 219.01
Reinheit (%) 98%