Learn More
2-Brom-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335555 5 g 5 Gramm
11325555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19713.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 351003-45-7 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4 -Fluorbenzensulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-45-7
Summenformel C6H3BrClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 273.5
MDL-Nummer MFCD03094149
InChI-Schlüssel GJPWPFVLPNTOOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluoro, pubchem8367, acmc-209vnu, 2-bromo-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc221s9l
PubChem CID 2778216
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.87
Siedepunkt 264°C to 265°C
Brechungsindex 1.578
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 273.51
Reinheit (%) 97%