Learn More
2-Brom-4-fluorbenzamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489018
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62497.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-40-2
Summenformel C7H5BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 218.025
MDL-Nummer MFCD06409122
InChI-Schlüssel IWODMEGZVDWKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-bromo-4-fluoro
PubChem CID 20372234
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorobenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 218.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest