missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Bromo-4'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047491
43.32 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1006-39-9
C8H6BrFO
217.04
MFCD00077464
RCXFSBRMWBFWMH-UHFFFAOYSA-N
2'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-acetyl-2-bromo-4-fluorobenzene, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl, 1-2-bromo-4-fluoro-phenyl ethanone, pubchem8533, acmc-2097rj, ksc499c4r, timtec-bb sbb006561
2736304
1-(2-Brom-4-Fluorphenyl)ehanon
CC(=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1006-39-9
C8H6BrFO
217.04
MFCD00077464
RCXFSBRMWBFWMH-UHFFFAOYSA-N
2'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-acetyl-2-bromo-4-fluorobenzene, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl, 1-2-bromo-4-fluoro-phenyl ethanone, pubchem8533, acmc-2097rj, ksc499c4r, timtec-bb sbb006561
2736304
1-(2-Brom-4-Fluorphenyl)ehanon
CC(=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Siedepunkt 150°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.549
Menge 1 g
Beilstein 2249797
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'