Learn More
2'-Brom-4'-Fluoracetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide |
| Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2803940 |
| Synonym | 2'-bromo-4'-fluoroacetanilide, n-2-bromo-4-fluorophenyl acetamide, 2-bromo-4-fluoroacetanilide, n-acetyl 2-bromo-4-fluoroaniline, n-2-bromo-4-fluoro-phenyl acetamide, acetamide, n-2-bromo-4-fluorophenyl, maybridge3_000074, ksc180o6b, javsbnoxenohei-uhfffaoysa, n-acetyl2-bromo-4-fluoroaniline |
| Formelmasse | 232.05 |
| Reinheit (%) | 98% |