Learn More
2-Brom-4-Fluor-1-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418018 5 g 5 Gramm
15428018 25 g 25 Gramm
15438018 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61466.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 700-36-7 | C6H3BrFNO2 | 219.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-36-7
Summenformel C6H3BrFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.997
MDL-Nummer MFCD00792441
InChI-Schlüssel VGYVBEJDXIPSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene, 3-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2-bromonitrobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro, 4-fluoro-2-bromo nitrobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro-benzene, zlchem 479, pubchem4277, acmc-1bkfy
PubChem CID 2756993
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluor-1-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Farbe Grün bis Gelb
Menge 5 g
Formelmasse 220
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest